Learn More
epsilon-Caprolactam, 99+%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
2.50kg
250g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | ε-Caprolactam |
| Punto di fusione | 68°C to 71°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 268°C |
| Punto d'infiammabilità | 152°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 21, V,6, 444 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- e-Caprolactam
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.