Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0.5M buffer soln., pH 11.0
Codice prodotto. 15405409
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15405409
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63138.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-40-6
Formula molecolare C9H19NO3S
Molecular Weight (g/mol) 221.32
Numero MDL MFCD00003837
InChI Key PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico CAPS
Concentrazione 0.5 M
pH 11.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CAPS, 0.5M buffer solution, pH 11.0
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid