Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10347830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10347830
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172621000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-40-6
Formula molecolare C9H19NO3S
Molecular Weight (g/mol) 221.32
Numero MDL MFCD00003837
InChI Key PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC Name 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifica
Absorbance (0.1 M in H2O) at 0nm
Materiale o nome chimico CAPS
Condizioni di assorbanza (0.1M in H2O)
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max.
Formula lineare C6H11NH(CH2)3SO3H
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 1769
Peso formulazione 221.31
Percent Purity ≥98.5% (on dry substance)
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CAPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.