Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Protect your valuable cell culture samples. These caps for Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks are offered in two styles—vent/close, filter—to meet application needs.
62.65€ - 108.00€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 100 |
N. per confezione | 1 |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10357351
|
Thermo Scientific™
158892 |
25cm2 EasY Flask |
96.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10574751
|
Thermo Scientific™
157527 |
75cm2 EasY Flask |
62.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10654492
|
Thermo Scientific™
133001 |
175cm2 EasY Flask |
91.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10203981
|
Thermo Scientific™
144458 |
80cm2 Nunclon Delta Flask |
101.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10090611
|
Thermo Scientific™
147104 |
175/185/500cm2 Nunclon Delta Flasks |
108.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10154271
|
Thermo Scientific™
151152 |
25cm2 Nunclon Delta Flask |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Protect your valuable cell culture samples. These caps for Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks are offered in two styles—vent/close (solid) and filter—to meet your application needs.
Vent/close Caps- EasY Flask vent/close caps feature a “Y” mark that allows visual verification
- Vent position easily distinguished even what flasks are stacked in incubators
- Filter membrane provides effective barrier against microorganisms
- Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation
- Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
- Case of 100
Specifica
Blue | |
100 | |
Sterile |
HDPE | |
1 | |
Nunclon Delta |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.