Learn More
Capsaicin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16400337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16400337
Marca: Medchem Express HY10448
MedChemExpress Capsaicin ((E)-Capsaicin), an active component of chili peppers, is a TRPV1 agonist. Capsaicin has pain relief, antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotection and anti-cancer effects.
Capsaicin ((E)-Capsaicin), an active component of chili peppers, is a TRPV1 agonist. Capsaicin has pain relief, antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotection and anti-cancer effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Capsaicin
CAS 404-86-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H27NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo (E)-Capsaicin
Informazioni di solubilità Ethanol : 200 mg/mL (654.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (327.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)/C=C/CCCCC(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 305.41
Peso formulazione 305.41
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.