Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtration Columns
Click to view available options
Tipo di filtro:
BE Filter
F Carbon Filter
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Beskrivelse
- Horizontal filtration column
- HEPA H14 filter
- Handlings in an ultra clean environment
- Serial prefilter(optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
- Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Filtration Column |
| Tipo di filtro | BE Filter |
| Da utilizzare con (applicazione) | For storing organic vapors and acids |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion