Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Codice prodotto. 12838653
Click to view available options
Portata:
405 cfm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12838653
Marca: Erlab™ A24F/AS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Fume Hood
Tipo di illuminazione Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperaggio 4.8 A
Certificazione/Conformità AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondità (sistema imperiale) 31.5 in.
Profondità (sistema metrico) 800.1 mm
Portata 405 cfm
Da utilizzare con (applicazione) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Altezza (sistema imperiale) interno 41 in.
Altezza (sistema metrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Include Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modello XLS483
Tensione 90/264 V
Wattage 191 W
Larghezza (sistema imperiale) 50.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 1276.35 mm