Learn More
Erlab™ Captair™ Pyramid PVC Glove Bag for Fume Hood
Click to view available options
Materiale:
PVC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 72.39 cm |
| Include | Butyl Gloves, 0.12 in. I.D. Coupler Body Valved Fitting, Flexible PVC Protective Package |
| Profondità (sistema metrico) | 55.88 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 76.2 cm |
| Product Type | Pyramid™ Glove Bag |
| Materiale | PVC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for research performed on-location and in the laboratory and for protection of operators, protection of samples |