Learn More
Erlab™ Captair Smart Glass Work Surface with Retention Tray
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tempered enameled glass worktop
- Includes retention tray filtering fume hoods
- Jointed frame
- Ergonomic arm rest for a comfortable working position
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Smart 391 Fume Hood |
| Include | Retention Tray |
| Profondità (sistema metrico) | 470 mm |
| Descrizione | Jointed Frame |
| Larghezza (sistema metrico) | 903 mm |
| Product Type | Work Surface |
| Materiale | Tempered Glass |