Learn More
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface
Codice prodotto. 15943940
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15943940
Marca: Erlab™ I0163050001
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Smart 392 Fume Hood
Include Spill Tray
Profondità (sistema metrico) 648 mm
Larghezza (sistema metrico) 855 mm
Product Type Work Surface
Materiale Stainless Steel (304)