Learn More
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Work Surface
Codice prodotto. 15515164
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15515164
Marca: Erlab™ I0163030001
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Work Surface is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Made of phenolic resin with ergonomic arm for a comfortable working position
  • High chemical and mechanical resistance
  • Ideal for precision weighing operations
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Smart 392 Fume Hood
Include Spill Tray
Profondità (sistema metrico) 644 mm
Larghezza (sistema metrico) 875 mm
Product Type Work Surface
Materiale Phenolic Resin