Learn More
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Work Surface
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of phenolic resin with ergonomic arm for a comfortable working position
- High chemical and mechanical resistance
- Ideal for precision weighing operations
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Smart 483 Fume Hood |
| Include | Spill Tray |
| Profondità (sistema metrico) | 644 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 1152 mm |
| Product Type | Work Surface |
| Materiale | Phenolic Resin |