Learn More
Cytiva Capto™ Multimodal (MMC) Chromatography Media
Codice prodotto. p-4595565 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Pezzo
Codice prodotto. 10681521
Marca: Cytiva 17531710
Used to solve specific purification challenges at both high and low ionic strengths
  • Composed of rigid, high-flow agarose matrix and novel multimodal ligand
  • Used to bind proteins at conductivity of feed material
  • Ligand contains carboxylic acid group and exhibit the properties of weak cation exchanger
  • High dynamic binding capacity at high conductivity
  • High-volume throughput cuts process times
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
  • Dynamic binding capacity at 10% breakthrough as measured at a residence time of 2 min, 300cm/h in a Tricorn(TM) 5/100 column with 10cm bed height in 50mM Sodium acetate, pH 4.75, 250mM NaCl.
Warranty
Store at 4° to 30°C in 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Multimodal Chromatography
Tipo di scambio anionico Weak cation exchanger
Product Type Capto MMC Media
Dimensione particelle 75 μm
Matrix Highly cross linked agarose
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto MMC, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.