Learn More
Carbamates Standard solution 10 components, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ten Components Carbamates Standard Solution |
| Imballaggio | Ampoule |
| Nomi componenti o analita | Aldicarb (CAS:116-06-3), Aldicarb-sulfone (CAS:1646-88-4), Aldicarb-sulfoxide (CAS:1646-87-3), Propoxur (baygon) (CAS:114-26-1), Carbaryl (CAS:63-25-2), Carbofuran (CAS:1563-66-2), Carbofuran-3-hydroxy (CAS:16655-82-6), Methiocarb (CAS:2032-65-7), Methomyl (CAS:16752-77-5), Oxamyl (CAS:23135-22-0) |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Numero UN | 1230 |
| Tipo | Organic Multi-component Standard Solution |
| Elemento | Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Propoxur (baygon), Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution 10 Components in methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .