Learn More
Carbamazepine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16478186
Marca: Medchem Express HYB0246
MedChemExpress Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine
Forma fisica Powder
CAS 298-46-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12N2O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo CBZ NSC 169864
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C31)N
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 99.75%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.