Learn More
Carbazole, 96%
Codice prodotto. p-82123 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5g
Codice prodotto. 10469780
Marca: Thermo Scientific Acros 108260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-74-8
Formula molecolare C12H9N
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD00004960
InChI Key UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC Name 9H-carbazole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Carbazole
Nota nome 96%
Punto di fusione 240.0°C to 246.0°C
Colore Beige-Brown or Beige-Yellow
Punti di ebollizione 355.0°C
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 20,433
Indice di Merck 15,1791
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder, Flakes, or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.