missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbendazim, MedChemExpress

Codice prodotto. 16428447
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16428447

Marca: Medchem Express HY13582

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.

Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.

Specifica

Materiale o nome chimico Carbendazim
Forma fisica Solid
CAS 10605-21-7
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H9N3O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Peso formulazione 191.19
Percent Purity 99.81%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato