Learn More
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, ca. 94%, balance TPPO
Codice prodotto. 10091500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10091500
Marca: Thermo Scientific Acros 146080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5717-37-3
Formula molecolare C23H23O2P
Molecular Weight (g/mol) 362.41
Numero MDL MFCD00009160
InChI Key KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
IUPAC Name ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)propanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
Nota nome Balance TPPO
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157.0°C to 159.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio ca. 94% (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
Quantità 5 g
Peso formulazione 362.4
Percent Purity ca. 94%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.