Learn More
Carbic anhydride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 176.00€
Identificatori chimici
CAS 129-64-6
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
InChI Key KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
IUPAC Name 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10006243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134511000
100 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10572531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134510010
1 kg Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
129-64-6
164.16
KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
126963424
O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
C9H8O3
MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
Specifica
Carbic anhydride
162.0°C to 165.0°C
1.0800g/mL
Balance: himic acid
1.4365
15, 1797
cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
126963424
99+%
129-64-6
White
Authentic
C9H8O3
MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
1.08
Solubility in water: <0,01g/100g. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ethyl ether,ethanol,decomposes with alkalies
O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
164.16
164.16
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of s
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-957-7