Learn More
Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 290.1033 |