Learn More
Carbofuran, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbofuran |
| CAS | 1563-66-2 |
| Nomi componenti o analita | Carbofuran |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C12 H15 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC Name | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 221.25 |
| Vedi altri risultati |