Learn More
Carbofuran, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16694494 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16694494
Marca: Honeywell Fluka R1779100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbofuran
CAS 1563-66-2
CAS max % ≤ 100%
Formula lineare C12H15NO3
Beilstein 1428746
Colore White
Punto di fusione 153°C to 154°C
Sinonimo 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 221.3 g/mol
Quantità 100 mg