Learn More
Carbon, activated, -4+8 mesh
Codice prodotto. 11324788
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11324788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043118.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-86-4
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon
Nota nome Activated
Dimensioni maglia −4+8 Mesh
Quantità 100 g