Learn More
Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+%
Codice prodotto. 11334687
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
Codice prodotto. 11334687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form:S.A. 75m2/g, Bulk density 80-120g/L | CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-86-4
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon black
Colore Black
Densità 1.8-2.1g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Odore Odorless
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder