Learn More
Carbon felt, 6.35mm (0.25in) thick, 99.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399258
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11399258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043200.RR
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-86-4
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon
Densità 2.26g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.0%
Quantità 10 x 10 cm