Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Click to view available options
Size:
Nr. 10
Nr. 10A
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Lunghezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Acciaio al carbonio |
| Product Type | Lama bisturi |
| Size | Nr. 11 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Le lame nr. .11 sono adatte per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L |
| Monouso | Sì |
| Certificazione/Conformità | BS EN 7740 |
| Quantità | Confezione da 100 |