Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Codice prodotto. 12901635
Click to view available options
Size:
Nr. 10
Nr. 10A
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Lunghezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12901635
Marca: Swann-Morton™ 0102
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifica
Materiale della lama Acciaio al carbonio
Product Type Lama bisturi
Size Nr. 10A
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Montaggio nr. .3. Adatta per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L
Monouso
Certificazione/Conformità BS EN 7740
Quantità Confezione da 100