Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Codice prodotto. p-8008712
Click to view available options
Size:
# 14
# 27
# 36
60 x 10.96 mm
Major-Z
N. .22A
N.20
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11320915
Marca: Swann-Morton™ 4211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room for precise cutting and repair.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifica
Materiale della lama Acciaio al carbonio
Product Type SM 01
Da utilizzare con (applicazione) Lavori di taglio difficili
Size 60 x 10.96 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo SCA-760-V
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.63 mm
Quantità Confezione da 50