Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio al carbonio
Click to view available options
Size:
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 18
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Carbon steel to BS EN 27740
- Sterile
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Acciaio al carbonio |
| Product Type | Lama bisturi |
| Size | Nr. 15 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | La lama nr. .15 è adatta per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L |
| Sterilità | Sterile |
| Certificazione/Conformità | Conformità CE 93/42/CE |
| Quantità | Confezione da 100 |