Learn More
Thermo Scientific™ Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.4
Codice prodotto. 15403729
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15403729
Marca: Thermo Scientific™ J61064.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 0.5 M buffer soln.
Intervallo di pH 9.4
Formato Liquid
Quantità 250 mL
Requisiti di stoccaggio Ambient temperatures
Tipo Carbonate buffer soln.