Learn More
Carbonate solution, 0.35M Carb./0.10M Bicarb., for Ion Chromatography, 100mg/L, H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12922245 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12922245
Marca: Fisher Chemical A 106 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonate solution
Imballaggio Bottle
La soluzione contiene 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate
Forma fisica Liquid
Concentrazione 100 mg/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL