Learn More
Carbonate solution, 0.35M Carb./0.10M Bicarb., for Ion Chromatography, 100mg/L, H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbonate solution |
| Imballaggio | Bottle |
| La soluzione contiene | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 100 mg/L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |