missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (CA9/2993R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08407JF549
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Carbonic Anhydrase IX/CA9 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 | |
| Recombinant full-length human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Uniprot: Q16790) | |
| 100 μg | |
| Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers | |
| 768 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CA9/2993R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Equine | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto