Learn More
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 557.00€
Specifica
| Antigene | Carbonic Anhydrase XIII/CA13 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18609401
|
Novus Biologicals
NBP2-92743-0.02ml |
0.02 mL |
229.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18610092
|
Novus Biologicals
NBP2-92743-0.1ml |
0.1 mL |
557.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIII/CA13 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Carbonic Anhydrase XIII/CA13 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 377677 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIIICarbonate dehydratase XIII, CAXIII, CA-XIII, EC 4.2.1.1, FLJ37995, MGC59868 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human CA13 (NP_940986.1). MSRLSWGYREHNGPIHWKEFFPIADGDQQSPIEIKTKEVKYDSSLRPLSIKYDPSSAKIISNSGHSFNVDFDDTENKSVLRGGPLTGSYRLRQVHLHWGSADDHGSEHIVDGVSYAAELHVVHWNSDKYPSFVEAAHEPDGLAVLGVFLQIGEPNSQLQKITDTLDSIKEKGKQTRFTNFDLLSLLPPSWDYWTYPGSLTVPPLLESVTWIVLKQPINIS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |