Learn More
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 20%
Codice prodotto. 11305968
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11305968
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010458.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydroformylation | CAS: 25470-96-6 | C24H22O3PRh | 492.32 g/mol
Hydroformylation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25470-96-6
Formula molecolare C24H22O3PRh
Molecular Weight (g/mol) 492.32
Numero MDL MFCD00064611
InChI Key UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
IUPAC Name λ¹-rhodium(1+) methanidylidyneoxidanium triphenylphosphane (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Colore Yellow
Quantità 0.25 g
Indice di Merck 14,356
Informazioni di solubilità Soluble in acetone and chlorinated solvents
Peso formulazione 492.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 21%
Forma fisica Crystals