Learn More
Carboplatin
Codice prodotto. 15483199
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15483199
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60433.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.26 g/mol
Carboplatin is primarily used as an antitumor agent.Carboplatin is widely utilized as a chemotherapy drug to treat various types of cancer. It belongs to the group of platinum-based antineoplastic agents to interfere in DNA (deoxyribonucleic acid) repair. It is applied in combination other medications and used to inhibit cancer cell growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41575-94-4
Formula molecolare C6H12N2O4Pt
Molecular Weight (g/mol) 371.26
Numero MDL MFCD00070464
InChI Key BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo carboplatin
PubChem CID 122130863
IUPAC Name azanide;cyclobutane-1,1-dicarboxylate;platinum(4+)
SMILES N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Carboplatin
Colore White
Formula lineare [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,1822
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 371.25
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carboplatin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Carboplatin