Learn More
Merck Carbotrap™ 217 Thermal Desorption Tubes
Codice prodotto. 17702729
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Descrizione:
Pre-conditioned
Unconditioned
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 10
Codice prodotto. 17702729
Marca: Merck 30137U
Suitable for use with Air Monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Unconditioned
Da utilizzare con (applicazione) Air Monitoring
Da utilizzare con (apparecchiatura) PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Materiale Stainless Steel
Matrix Carbotrap™ 217, Carbotrap™ B Graphitized Carbon Black (GCB), Carboxen™ 1000 Carbon Molecular Sieve (CMS)
Metodi EPA TO-14, EPA TO-17
Quantità confezione 10/Pk.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Overall Length (English) 3.5 in.
Product Line Carbotrap
Carbotrap is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC