missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 Rabbit anti-Human, Clone: 33, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89802-50UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 Monoclonal specifically detects Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 23491 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 33 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| carboxylesterase 3, carboxylesterase 3 (brain), EC 3.1.1, EC 3.1.1.1, ES31FLJ21736, esterase 31, Liver carboxylesterase 31 homolog | |
| Recombinant Human Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 Protein | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto