Learn More
MedChemExpress Carcinoembryonic Antigen (CEA)
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.49% |
| CAS | 168635-85-6 |
| Content And Storage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 964.07 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantità | 1 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 12.5 mg/mL (12.97 mM∣Need ultrasonic) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.