missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CARD9 Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Descrizione
The CARD9 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_4347. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens CARD9, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto