Learn More
Fisherbrand™ Inserti per Cryobox in cartone
Codice prodotto. 11882513 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
65 mm
65 mm
Matrice:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11882513
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La combinazione di inserti e di contenitori criogenici consente una conservazione flessibile delle cellule e dei campioni. Gli inserti per contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ sono realizzati in cartone resistente a bassissime temperature con finitura idrorepellente per la conservazione dei campioni.
  • Cartone resistente a bassissime temperature
  • Per la conservazione dei campioni
  • °
  • Finitura idrorepellente
Specifica
Quantità Confezione da 10
Materiale Cartone
Product Type Inserti per Cryobox
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Matrice 16 x 16