Learn More
Ratiolab™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
134 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
134 mm
133 mm
136 mm
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 10
Description
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifications
Specifications
| Colore | Bianco |
| Materiale | Cartone |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm |
| Capacità | 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes |
| Min. Temperature (Metric) | -80°C |
| Quantità | 10 Pack |
| Lunghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 136 mm |
| Show More |