Learn More
Fisherbrand™ Contenitore criogenico in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Giallo
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Giallo |
| Materiale | Cartone |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm |
| Capacità | 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes |
| Quantità | 10 Pack |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |