Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone con rivestimento standard idrorepellente Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a bassissima temperatura.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Descrizione
- Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
- The Cryo Boxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Verde | |
Contenitori Cryo | |
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm | |
50 mm |
Cartone | |
Provette con diam. da 6 mm a 28.5 mm | |
Confezione da 10 |