Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in cartone con rivestimento standard idrorepellente
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone con rivestimento standard idrorepellente Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a bassissima temperatura.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
- The Cryo Boxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Green | |
Cryo Box | |
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes | |
75 mm |
Cardboard | |
Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm | |
10 Pack |