Learn More
Ratiolab™ Cryobox in cartone con rivestimento in plastica impermeabile
Codice prodotto. 10799054
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10799054
Marca: Ratiolab™ 5142325
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes With Waterproof Plastic Coating are ideal for sample storage and transportation.
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Colore Giallo
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Tubes from dia. 6mm to dia. 28.5mm
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Min. Temperature (Metric) -80°C
Quantità 10 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 136 mm
Larghezza (sistema metrico) 136 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Peso (sistema metrico) 20 kg