Learn More
Cardboard Cryoboxes, 133mm
Codice prodotto. 11862473 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 to 50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11862473
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these boxes with different grid inserts to hold a wide range of tube sizes. Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes are temperature resistant down to -80°C, ideal for ultra-low temperature storage.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Yellow
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 0.2 to 50 mL
Min. Temperature (Metric) -86°C
Quantità 10 Pack
Temperatura ammissibile (sistema metrico) -86°C
Dimensioni (L x P) 133 x 133 mm
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 32 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm