Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Codice prodotto. 11587663 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Red
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
130 mm
130 mm
Capacità (sistema metrico):
0.2 to 0.5 mL
0.5 mL
15 to 50 mL
2 mL
4 mL
50 mL
5 ml
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
133 x 133 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11587663
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 to 50 mL
Colore Verde
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità Da 15 a 50 ml
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 133 x 133 mm
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 133 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg