Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Codice prodotto. 11842483 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Red
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
130 mm
130 mm
Capacità (sistema metrico):
0.2 to 0.5 mL
0.5 mL
15 to 50 mL
2 mL
4 mL
50 mL
5 ml
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
133 x 133 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11842483
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Colore Rosso
Materiale Cartone
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Quantità 10 Pack
Dimensioni (L x P) 133 x 133 mm
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 133 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg