Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Red
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
32 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
130 mm
130 mm
Capacità (sistema metrico):
0.2 to 0.5 mL
0.5 mL
15 to 50 mL
2 mL
4 mL
50 mL
5 ml
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
133 x 133 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Red |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Capacità | 0.2 to 50 mL |
| Min. Temperature (Metric) | -86°C |
| Quantità | 10 Pack |
| Temperatura ammissibile (sistema metrico) | -86°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 130 mm |
| Vedi altri risultati |